Learn More
2-Bromo-4-isopropilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447217 25 g 25 g
11437217 5 g 5 g
11457217 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14995.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51605-97-1 | C9H12BrN | 214.11 g/mol
2-Bromo-4-isopropylaniline is involved in the preparation of 4-(5-aryl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridino) pyrimidine derivatives and 4-substituted-2-anilinopyrimidine derivatives, which find application as corticotropin releasing factor (CRF) antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-4-isopropilanilina participa en la preparación de derivados de 4-(5-aril-1, 2, 3, 6-tetrahidropiridina)pirimidina y derivados de 4-sustituidos-2-anilinopirimidina, que encuentran aplicación como antagonistas del factor de liberación de corticotropina (CRF).
Solubilidad
Miscible con dioxano y etoxietanol. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51605-97-1
Fórmula molecular C9H12BrN
Peso molecular (g/mol) 214.11
Número MDL MFCD00051585
Clave InChI WEMDUNBELVTSRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-isopropylaniline, 2-bromo-4-isopropyl-phenylamine, 4-amino-2-bromocumene, benzenamine, 2-bromo-4-1-methylethyl, zlchem 981, pubchem17446, acmc-1anzo, 2-bromo-4-isopropyl aniline, 2-bromo4-isopropyl-phenylamine, 2-bromo-4-2-propyl aniline
PubChem CID 521337
SMILES CC(C)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-isopropylaniline
Densidad 1.35
Punto de ebullición 116°C to 118°C (3 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2638470
Información de solubilidad Miscible with dioxane and ethoxyethanol. Immiscible with water.
Nombre IUPAC 2-bromo-4-(propan-2-il)anilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.11
Porcentaje de pureza 97%