Learn More
2-Bromo-4'-isopropilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4'-isopropylacetophenone |
| CAS | 51012-62-5 |
| Fórmula molecular | C11 H13 Br O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]ethanone, 2-Bromo-1-(4-isopropylphenyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13BrO/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)11(13)7-12/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(4-propan-2-ilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 241.124 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.015 |