Learn More
2-Bromo-4-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11406890 5 g 5 g
11496880 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20015.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100523-96-4 | Molecular Formula: C5H3BrIN | Molecular Weight: 283.894 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100523-96-4
Fórmula molecular C5H3BrIN
Peso molecular (g/mol) 283.894
Número MDL MFCD03085768
Clave InChI HPKRNLGLZYOVJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1051520
Nombre IUPAC 2-bromo-4-yodopiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1I)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-iodopyridine
Punto de fusión 61°C
Cantidad 5 g
Beilstein 108925
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2-bromo-4-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-iodo, 4-iodo-2-bromopyridine, pyridine,2-bromo-4-iodo, pubchem5956, acmc-20a0oj, ksc493g9n, abbypharma ap-13-5788
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.89
Porcentaje de pureza 97%