Learn More
2-Bromo-4'-hidroxiacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 2491-38-5 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Br O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethanone, 2-bromo-1-(4-hydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenacyl bromide, 4'-Hydroxy-2-bromoacetophenone, Busan 1130, Busan 90, Butrol 1130, p-Hydroxyphenacyl bromide, α-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, α-Bromo-p-hydroxyacetophenone, ω-Bromo-p-hydroxyacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(4-hidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 215.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9629 |