Learn More
2-Bromo-4-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462139 1 g 1 g
15472139 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64785.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 357927-50-5 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357927-50-5
Fórmula molecular C5H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 175.988
Número MDL MFCD09260909
Clave InChI AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromopyridine, pubchem3004, acmc-209ij7, pybr71, ksc493m3n, 2-bromo-4-fluoropyridine, abbypharma ap-17-5103
PubChem CID 21885884
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoropiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluoropyridine
Densidad 1.699 g/mL
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 1 g
Beilstein 14158224
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido