Learn More
2-Bromo-4-fluorofenol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463614 100 g 100 g
11443614 5 g 5 g
11453614 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463614 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11263.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 496-69-5 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-69-5
Fórmula molecular C6H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 190.999
Número MDL MFCD00010614
Clave InChI MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromo phenol, pubchem1485, 2-bromo-4-flourophenol, 2-bromo4-fluoro-phenol, acmc-1artu, 2-bromo-4-fluoro phenol, ksc490k9b, akos akm01586
PubChem CID 605472
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluorophenol
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 123°C to 125°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2355593
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza ≥98%