Learn More
2-Bromo-4-fluorophenol, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10567753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10567753 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10567753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluorophenol
Nombre de nota 98%
CAS 496-69-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42°C to 46°C
Color Marrón
Densidad 1.744g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H4BrFO
Fórmula lineal BrC6H3(F)OH
Número MDL MFCD00010614
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromo phenol, pubchem1485, 2-bromo-4-flourophenol, 2-bromo4-fluoro-phenol, acmc-1artu, 2-bromo-4-fluoro phenol, ksc490k9b, akos akm01586
Clave InChI MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)O
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluorofenol
Peso molecular (g/mol) 190.999
PubChem CID 605472
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Solid