Learn More
Clorhidrato de 2-bromo-4-fluorobencilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458748 5 g 5 g
15427156 250 mg 250 miligramos
15448748 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62200.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 289038-14-8 | C7H8BrClFN | 240.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
2-Bromo-4-clorhidrato de fluorobencilamina utilizado como intermediario en el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289038-14-8
Fórmula molecular C7H8BrClFN
Peso molecular (g/mol) 240.5
Número MDL MFCD00672922
Clave InChI PBCSNHSXUSMNOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromanyl-4-fluoranyl-phenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2773353
Nombre IUPAC (2-bromo-4-fluorofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.5
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido