Learn More
2-Bromo-4-fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394556 5 g 5 g
11384556 1 g 1 g
11304566 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20115.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36282-26-5
Fórmula molecular C7H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 200.01
Número MDL MFCD00672924
Clave InChI MNNDREXLRLDWEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-bromobenzonitrile, 2-bromo-4-fluoro-benzonitrile, 2-bromo-4-fluorobenzenecarbonitrile, 2-cyano-5-fluorobromobenzene, benzonitrile, 2-bromo-4-fluoro, pubchem3217, acmc-1ajip, ksc490q6h, 2-bromo-4-fluoro benzonitrile, 2-bromo-4-fluorobenzonitrile
PubChem CID 118939
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC=C(C#N)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1940597
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 98%