Learn More
Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11374236 5 g 5 g
11364236 1 g 1 g
11384236 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11374236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19321.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1006-41-3 | C7H4BrFO2 | 219.009 g/mol
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid is used in the synthesis of 3-fluoro-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, 2-fluoro-8-(methylthio)dibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, 2-((2-carboxy-5-fluorophenyl)amino)-3-methoxybenzoic acid and 2-bromo-4-fluorobenzamide. It is also used in the preparation of boron-containing anti-fungal agents, in the treatment of onychomycosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico se utiliza en la síntesis de 3-fluoro-8-(metiltio)dibenzo[b,f]tiepin-10(11H)-ona, 2-fluoro-8-(metiltio)dibenzo[b,f]tiepin-10(11H)-ona, 2-(2-carboxi-5-fluorofenil)amino)ácido-3-metoxibenzoico y 2-bromo-4-fluorobenzamida. También se utiliza en la preparación de agentes antifúngicos que contienen boro, en el tratamiento de la onicomicosis.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006-41-3
Fórmula molecular C7H4BrFO2
Peso molecular (g/mol) 219.009
Número MDL MFCD00055370
Clave InChI RRKPMLZRLKTDQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluorobenzoicacid, 4-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-fluoro, rarechem al bo 1996, buttpark 18\02-85, 2-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1314, 2-bromo-4-fluorobenzoic, 2-bromofluorobenzoic acid
PubChem CID 1268169
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 167°C to 169°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2614292
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.01
Porcentaje de pureza 98%