Learn More
Cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335555 5 g 5 g
11325555 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19713.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 351003-45-7 | C6H3BrClFO2S | 273.5 g/mol
2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonil se utiliza como un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/ humedad y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351003-45-7
Fórmula molecular C6H3BrClFO2S
Peso molecular (g/mol) 273.5
Número MDL MFCD03094149
Clave InChI GJPWPFVLPNTOOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorophenyl chlorosulfone, benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluoro, pubchem8367, acmc-209vnu, 2-bromo-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, ksc221s9l
PubChem CID 2778216
Nombre IUPAC cloruro de 2-bromo-4-fluorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.87
Punto de ebullición 264°C to 265°C
Índice de refracción 1.578
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.51
Porcentaje de pureza 97%