Learn More
2-Bromo-4-fluoroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468873 50 g 50 g
11458873 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468873 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11040.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 452-08-4 | C7H6BrFO | 205.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-08-4
Fórmula molecular C7H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 205.03
Número MDL MFCD00012014
Clave InChI JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluoroanisole, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy, 2-bromo-4-fluoro anisole, 1-bromo-3-fluoro-6-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy-benzene, 1-bromo-5-fluoro-2-methoxybenzene, attercop-chm at106665, pubchem1972, 2-bromo-4-fluoroanisol
PubChem CID 136292
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoro-1-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluoroanisole
Densidad 1.581
Punto de ebullición 88°C to 89°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 50 g
Beilstein 2358880
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.03
Porcentaje de pureza 98%