Learn More
2-Bromo-4-fluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10237260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10237260 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10237260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269800250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluoroanisole
Nombre de nota 98%
CAS 452-08-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H6BrFO
Fórmula lineal BrC6H3(F)OCH3
Índice de refracción 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00012014
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 1057
Sinónimo 2-bromo-4-fluoroanisole, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy, 2-bromo-4-fluoro anisole, 1-bromo-3-fluoro-6-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy-benzene, 1-bromo-5-fluoro-2-methoxybenzene, attercop-chm at106665, pubchem1972, 2-bromo-4-fluoroanisol
Clave InChI JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1Br
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoro-1-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 205.03
PubChem CID 136292
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.03
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid