Learn More
2-bromo-4-fluoroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081734 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10081734 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10081734 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1003-98-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluoroaniline
CAS 1003-98-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C6H5BrFN
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(F)nH
Índice de refracción 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00042462
Sinónimo 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
Clave InChI YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Densidad 1.67g/mL
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoroanilina
Peso molecular (g/mol) 190.015
Cantidad 5 g
PubChem CID 242873
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.02
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4-fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.