Learn More
2-Bromo-4-fluoroacetofenona, TRC
Código de producto. 30342816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342816 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30342816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6843752.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluoroacetophenone
CAS 1006-39-9
Fórmula molecular C8H6BrFO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone, 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrFO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(F)cc1Br
Nombre IUPAC 1-(2-bromo-4-fluorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 217.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9586