Learn More
2-Bromo-4'-fluoroacetofenona, TRC
Código de producto. 30330551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330551 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30330551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB684615100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone
CAS 403-29-2
Fórmula molecular C8 H6 Br F O
Cantidad 100 g
Sinónimo alpha-Bromo-4'-fluoroacetophenone, alpha-Bromo-p-fluoroacetophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-p-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl Bromide, 4'-Fluoro-2-bromoacetophenone, 4'-Fluoro-alpha-bromoacetophenone, Bromomethyl 4-Fluorophenyl Ketoxime, NSC 88343, p-Fluoro-alpha-bromoacetophenone, p-Fluorophenacyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-fluorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 217.035
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.959