Learn More
2'-Bromo-4'-fluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344236 1 g 1 g
11354236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19320.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1006-39-9 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006-39-9
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.04
Número MDL MFCD00077464
Clave InChI RCXFSBRMWBFWMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-acetyl-2-bromo-4-fluorobenzene, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl, 1-2-bromo-4-fluoro-phenyl ethanone, pubchem8533, acmc-2097rj, ksc499c4r, timtec-bb sbb006561
PubChem CID 2736304
Nombre IUPAC 1-(2-bromo-4-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Punto de ebullición 150°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.549
Cantidad 1 g
Beilstein 2249797
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 98%