Learn More
2-Bromo-4'-fluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10551151 5 g Frasco de vidrio 5 g
10065913 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10551151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306290050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 403-29-2 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-29-2
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.04
Número MDL MFCD00040830
Clave InChI ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, p-fluorophenacyl bromide, 2'-bromo-4-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl, bromo-4-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacylbromide, 2-bromo-1-4-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 96749
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-fluorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 46.0°C to 49.0°C
Color Gris a blanco
Punto de ebullición 150.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4COCH2Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4''-fluoroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one