Learn More
2-Bromo-4'-fluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488206 25 g 25 g
11304729 1 g 1 g
11478206 5 g 5 g
11498206 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11488206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15319.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 403-29-2 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
2-Bromo-4'-fluoroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-4′-fluoroacetofenona se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-29-2
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.037
Número MDL MFCD00040830
Clave InChI ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, p-fluorophenacyl bromide, 2'-bromo-4-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl, bromo-4-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacylbromide, 2-bromo-1-4-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 96749
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-fluorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Punto de fusión 45°C to 49°C
Punto de ebullición 150°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 637863
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 97%