Learn More
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326629 1 g 1 g
11336629 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26206.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 875664-27-0 | C7H4BrF4N | 258.014 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875664-27-0
Fórmula molecular C7H4BrF4N
Peso molecular (g/mol) 258.014
Número MDL MFCD04973756
Clave InChI OTYCOVZULSPPPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, buttpark 154\11-38, benzenamine,2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl, 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl benzenamine, pubchem19869, ksc658m8n, 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-bromanyl-4-fluoranyl-6-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7018045
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoro-6-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.01
Porcentaje de pureza 98%