Learn More
2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418018 5 g 5 g
15428018 25 g 25 g
15438018 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61466.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 700-36-7 | C6H3BrFNO2 | 219.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-36-7
Fórmula molecular C6H3BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 219.997
Número MDL MFCD00792441
Clave InChI VGYVBEJDXIPSDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene, 3-bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene, 4-fluoro-2-bromonitrobenzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-nitro, 4-fluoro-2-bromo nitrobenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-nitro-benzene, zlchem 479, pubchem4277, acmc-1bkfy
PubChem CID 2756993
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoro-1-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene
Punto de fusión 41°C to 45°C
Color Verde a amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido