Learn More
2-Bromo-4-fluoro-1-yodobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355649 1 g 1 g
11344596 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20144.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 202865-73-4 | C6H3BrFI | 300.897 g/mol
It is employed in the synthesis of tetrasubstituted alkenes by stereo- and regioselective stannyllithiation of diarylacetylenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de los alquenos tetrasubitados por estanilación estereo- y regioselectiva de diarilacetilenos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar oscuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202865-73-4
Fórmula molecular C6H3BrFI
Peso molecular (g/mol) 300.897
Número MDL MFCD00142868
Clave InChI GKGPZAZTXZCUMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluoroiodobenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-iodo-benzene, 2'-bromo-4-fluoro-1-iodobenzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-iodo, pubchem3234, acmc-1cll6, ksc495e7f, 2-bromo-4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-3-bromo-4-iodobenzene
PubChem CID 2773372
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoro-1-yodobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Densidad 1.33
Punto de ebullición 224°C to 225°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.629
Cantidad 1 g
Beilstein 6288420
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.9
Porcentaje de pureza ≥98%