Learn More
2-Bromo-4-etilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-ethylpyridine |
| CAS | 54453-91-7 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Br N |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BrN/c1-2-6-3-4-9-7(8)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccnc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-etilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 186.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.984 |