Learn More
Ácido 2-bromo-4-(etoxicarboniltio)-4-tiobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-(ethoxycarbonylthio)-4-thiobenzoic Acid |
| CAS | 1076199-58-0 |
| Fórmula molecular | C10 H9 Br O3 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9BrO3S2/c1-2-14-10(13)16-6-3-4-7(9(12)15)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,15) |
| SMILES | CCOC(=O)Sc1ccc(C(=O)S)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-4-etoxicarbonilsulfanilbencenocarbotioico |
| Peso molecular (g/mol) | 321.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.9176 |