Learn More
2-Bromo-4'-(dietilamino)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318056 5 g 5 g
11308056 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13337.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 207986-25-2 | C12H16BrNO | 270.17 g/mol
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-4′-(dietilamino)acetofenona, se utiliza como intermedio farmacéutico. También se emplea como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207986-25-2
Fórmula molecular C12H16BrNO
Peso molecular (g/mol) 270.17
Número MDL MFCD00151798
Clave InChI ALTMCDJIFXTEPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-diethylamino phenyl ethanone, alpha-bromo-4-diethylamino acetophenone, 2-bromo-4'-diethylamino acetophenone, 2-bromo-1-4-diethylamino phenyl ethan-1-one, 4-diethylaminophenacyl bromide, n,n-diethyl-4-bromoacetyl aniline, 4-n,n-diethylamino phenacyl bromide, .alpha.-bromo-4-diethylaminoacetophenone, 2-bromo-1-4-diethylaminophenyl ethanone
PubChem CID 2795030
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[4-(dietilamino)fenilo]etanona
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Punto de fusión 50°C to 52°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7921481
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.18
Porcentaje de pureza 98%