Learn More
2-Bromo-4-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416360 5 g 5 g
11406360 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416360 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27191.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10386-27-3 | C6H3BrN2 | 183.01 g/mol
Mainly bromo compounds find application as dyes. Also in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Principalmente, los compuestos de bromo se usan como tintes. También se utilizan en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10386-27-3
Fórmula molecular C6H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 183.01
Número MDL MFCD07367879
Clave InChI AWSJFEKOXQBDSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-cyanopyridine, 2-bromoisonicotinonitrile, 2-bromo-isoniconinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 2-bromo, 2-bromo-isonicotinonitrile, 2-bromo-4-pyridinecarbonitrile, pubchem14366, 2-bromoisonicotnonitrile, 2-bromo-4-cyano pyridine, 2-bromo-4-cyano-pyridine
PubChem CID 11735544
Nombre IUPAC 2-bromopiridina-4-carbonitrilo
SMILES BrC1=NC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-cyanopyridine
Punto de fusión 70°C to 74°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.01
Porcentaje de pureza 97%