Learn More
2-Bromo-4'-cianoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753603 5 g Frasco de vidrio 5 g
10753793 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753603 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365360050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20099-89-2 | C9H6BrNO | 224.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20099-89-2
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.06
Número MDL MFCD00052931
Clave InChI LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-bromoacetyl benzonitrile, 4-cyanophenacyl bromide, 4-bromoacetyl benzonitrile, 2-bromo-4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-bromoacetyl, p-cyanophenacyl bromide, 4-2-bromo-acetyl-benzonitrile, 4-2-bromoethanoyl benzonitrile, 4-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 98654
Nombre IUPAC 4-(2-bromoacetil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85.0°C to 88.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2COC6H4CN
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.