Learn More
2-Bromo-4-clorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481000 25 g 25 g
11471000 5 g 5 g
11491000 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25329.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27139-97-5 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27139-97-5
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.48
Número MDL MFCD00060650
Clave InChI CSUUXPHPCXHYGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-chlorotoluene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-methyl, 4-chloro-2-bromotoluene, toluene, 2-bromo-4-chloro, p-chlor brom toluol, pubchem3599, acmc-209gvg, 2-bromo-4-chloro toluene, 2-bromo-4-chloro-toluene, ksc493k9b
PubChem CID 609898
Nombre IUPAC 2-bromo-4-cloro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chlorotoluene
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.48
Porcentaje de pureza 98%