Learn More
2-Bromo-4-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426557 5 g 5 g
15188459 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33698.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22918-01-0 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22918-01-0
Fórmula molecular C5H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 192.44
Número MDL MFCD03840757
Clave InChI SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-chloro-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-chloro, pubchem13533, acmc-1cled, 2-brom-4-chlorpyridin;, 2-bromo-4 chloropyridine, 2-bromo-4-chloro pyridine, 2-bromo-4-chloropyridine;, 2-bromo-4-pyridyl chloride, 2-bromo-4-pyridyl chloride;
PubChem CID 2762836
Nombre IUPAC 2-bromo-4-cloropiridina
SMILES ClC1=CC=NC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chloropyridine
Punto de fusión <30°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 97%