Learn More
(2-Bromo-4-clorofenil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Bromo-4-chlorophenyl)methanol |
| CAS | 143888-84-0 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Br Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrClO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2 |
| SMILES | OCc1ccc(Cl)cc1Br |
| Nombre IUPAC | (2-bromo-4-clorofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 221.479 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.929 |