Learn More
2-Bromo-4-clorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-chlorophenol |
| CAS | 695-96-5 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br Cl O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Phenol, 2-bromo-4-chloro-, 2-Bromo-4-chlorophenol, NSC 59695 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrClO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(Cl)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-clorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 207.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9134 |