Learn More
2-Bromo-4-clorofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453317 100 g 100 g
11443317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16218.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 695-96-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-96-5
Fórmula molecular C6H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 207.45
Número MDL MFCD00002319
Clave InChI ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2-bromo-4-chloro, 4-chloro-2-bromophenol, 2-bromo-4-chloro-phenol, 4-chloro-2-bromo phenol, pubchem3594, 2-bromo-4-chorophenol, acmc-1ayt0, akos bbb/602, ksc493o9n, 2-bromo-4-chlorophenol
PubChem CID 69670
Nombre IUPAC 2-bromo-4-clorofenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chlorophenol
Punto de fusión 31°C to 35°C
Punto de ebullición 230°C to 232°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 100 g
Beilstein 2042871
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.46
Porcentaje de pureza ≥98%