Learn More
Ácido 2-bromo-4-clorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416188 5 g 5 g
15406188 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59777.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 936-08-3 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936-08-3
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.461
Número MDL MFCD00672930
Clave InChI USMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-chloro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-chloro, 2-bromo-4-chlorobenzoicacid, pubchem4028, acmc-209rmm, p-chloro bromo benzoic acid, ksc486m1d, benzoicacid, 2-bromo-4-chloro, 2-bromo-4-chlorobenzoic acid
PubChem CID 33126
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-4-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 157°C to 161°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.46
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido