Learn More
2-Bromo-4-cloroanisol, TRC
Código de producto. 30334986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334986 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30334986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6819405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chloroanisole
CAS 60633-25-2
Fórmula molecular C7H6BrClO
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Bromo-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene, 4-Chloro-2-bromoanisole
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
SMILES ClC1=CC(Br)=C(OC)C=C1
Nombre IUPAC 2-bromo-4-cloro-1-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 221.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.93