Learn More
2-Bromo-4-cloroanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10762833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762833 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10191042 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366560250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 60633-25-2
Fórmula molecular C7H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 221.48
Número MDL MFCD00079705
Clave InChI YJEMGEBDXDPBSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-chloroanisole, 2-bromo-4-chloro-1-methoxy-benzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-methoxy, 4-chloro-2-bromoanisole, pubchem2629, 2-bromo4-chloroanisole, 4-chloro-2-bromanisole, 2-bromo-4-chloro anisole, acmc-1b9j6, ksc490k3r
PubChem CID 521935
Nombre IUPAC 2-bromo-4-cloro-1-metoxibenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chloroanisole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6250g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)OCH3
Índice de refracción 1.5850 to 1.5870 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.625
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4-chloroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación