Learn More
2-Bromo-4-cloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326666 25 g 25 g
11316666 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03808.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 873-38-1 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-38-1
Fórmula molecular C6H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 206.467
Número MDL MFCD00041313
Clave InChI SYTBIFURTZACKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2-bromo-4-chloro, 1-amino-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-4-chloro-phenylamine, 2-bromo-4-chloro aniline, 2-bromo-4-chlorophenylamine, pubchem3576, acmc-1bkdm, 2-bromo-4-chloro-aniline, 4-chloro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-chloroaniline
PubChem CID 70110
Nombre IUPAC 2-bromo-4-cloroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chloroaniline
Punto de fusión 63°C to 68°C
Punto de ebullición 127°C (20 mmHg)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 2802563
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino