Learn More
2-Bromo-4'-cloroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424344 25 g 25 g
11434344 100 g 100 g
11444344 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424344 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12607.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 536-38-9 | C8H6BrClO | 233.489 g/mol
2-Bromo-4'-chloroacetophenone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-Bromo-4′-cloroacetofenona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-38-9
Fórmula molecular C8H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 233.489
Número MDL MFCD00000625
Clave InChI FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
PubChem CID 68303
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-clorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Punto de fusión 94°C to 98°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 607603
Índice Merck 14,2153
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.5
Porcentaje de pureza 98%