Learn More
2-Bromo-4'-cloroacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667492 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10667492 25 g Frasco de vidrio 25 g
10021660 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667492 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146360250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 536-38-9 | C8H6BrClO | 233.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-38-9
Fórmula molecular C8H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 233.49
Número MDL MFCD00000625
Clave InChI FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
PubChem CID 68303
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-clorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4′-chloroacetophenone
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 99.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 1% max. (70°C, 2 hr.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4COCH2Br
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 285
Índice Merck 15, 2156
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.49
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.