Learn More
2-Bromo-4-cloro-6-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenol |
| CAS | 15969-10-5 |
| Fórmula molecular | C6H3BrClNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrClNO3/c7-4-1-3(8)2-5(6(4)10)9(11)12/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-cloro-6-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 252.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.8985 |