Learn More
2-Bromo-4-cloro-6-nitroanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-chloro-6-nitroanisole |
| CAS | 569688-62-6 |
| Fórmula molecular | C7H5BrClNO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrClNO3/c1-13-7-5(8)2-4(9)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COc1c(Br)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-5-cloro-2-metoxi-3-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 266.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.9141 |