Learn More
2-Bromo-4-cloro-6-nitroanisol, TRC
Código de producto. 30329983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30329983 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30329983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB682518100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chloro-6-nitroanisole
CAS 569688-62-6
Fórmula molecular C7H5BrClNO3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrClNO3/c1-13-7-5(8)2-4(9)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
SMILES COc1c(Br)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-bromo-5-cloro-2-metoxi-3-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 266.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.9141
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.