Learn More
2-Bromo-4-cloro-1-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13551630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13551630 25 g Frasco de vidrio 25 g
13531630 1 g Frasco de vidrio 1 g
13541630 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13551630 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 448760250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 31928-44-6 | C6H3BrClI | 317.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31928-44-6
Fórmula molecular C6H3BrClI
Peso molecular (g/mol) 317.36
Clave InChI CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
PubChem CID 13741326
Nombre IUPAC 2-bromo-4-cloro-1-yodobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)I
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.36
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement