Learn More
2-Bromo-4-cloro-1-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411030 5 g 5 g
11401030 1 g 1 g
11421030 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25409.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31928-44-6 | C6H3BrClI | 317.348 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31928-44-6
Fórmula molecular C6H3BrClI
Peso molecular (g/mol) 317.348
Número MDL MFCD00672944
Clave InChI CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
PubChem CID 13741326
Nombre IUPAC 2-bromo-4-cloro-1-yodobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.36
Porcentaje de pureza 98%