Learn More
Ácido 2-bromo-4-aminobenzoico, TRC
Código de producto. 30333798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333798 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30333798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67945050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-aminobenzoic Acid
CAS 2486-52-4
Fórmula molecular C7 H6 Br N O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-2-bromobenzoico
Peso molecular (g/mol) 216.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.9582