Learn More
2-Bromo-4,6-dinitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419957 25 g 25 g
11429957 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22905.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1817-73-8
Fórmula molecular C6H4BrN3O4
Peso molecular (g/mol) 262.019
Número MDL MFCD00007146
Clave InChI KWMDHCLJYMVBNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2,4-dinitroaniline, bromo dna, 2,4-dinitro-6-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo-4,6-dinitro, 2-bromo-4,6-dinitroaminobenzene, 2,4-dinitro-6-bromanilin, aniline, 2,4-dinitro-6-bromo, aniline, 2-bromo-4,6-dinitro, ccris 820, 2,4-dinitro-6-bromanilin czech
PubChem CID 15752
Nombre IUPAC 2-bromo-4,6-dinitroanilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])N)Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,6-dinitroaniline
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.02
Porcentaje de pureza 97%