Learn More
2-Bromo-4,6-dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459167 50 g 50 g
11449167 10 g 10 g
11389669 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21272.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41825-73-4 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
2-Bromo-4,6-dimethylaniline can react with 3-chloro-3-methyl-but-1-yne to produce 2-bromo-N-(1',1'-dimethylprop-2'-ynyl)-4,6-dimethylaniline. This reaction will need reagent Et3N, catalyst CuCl, and the menstruum dioxane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-4,6-dimetilanilina puede reaccionar con 3-cloro-3-metil-but-1-ino para producir 2-bromo-N-(1′,1′-dimetilprop-2′-inilo)-4,6-dimetilanilina. Esta reacción necesitará reactivo Et3N, catalizador CuCl y menstruum dioxano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41825-73-4
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.08
Número MDL MFCD00047826
Clave InChI YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4,6-dimethyl-aniline, 6-bromo-2,4-xylidine, benzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl, 2-bromo-4,6-dimethylphenylamine, 4-amino-5-bromo-m-xylene, 2-bromo-4,6-dimethylbenzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1-bromobenzene, pubchem3761
PubChem CID 170579
Nombre IUPAC 2-bromo-4,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(C)=C(N)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
Punto de fusión 42°C to 46°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 3046484
Punto de ebullición 75°C to 79°C (5 mmHg)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 98%