Learn More
2-Bromo-4,6-difluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438853 25 g 25 g
11448853 100 g 100 g
11458853 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11022.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 444-14-4 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
2-Bromo-4,6-difluoroaniline is used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-Bbomo-4,6-difluoroanilina se utiliza en la síntesis química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 444-14-4
Fórmula molecular C6H4BrF2N
Peso molecular (g/mol) 208.01
Número MDL MFCD00009639
Clave InChI WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluoro-6-bromoaniline, 6-bromo-2,4-difluoroaniline, 2-bromo-4,6-difluoro-phenylamine, 2-bromo-4,6-difluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-4,6-difluoro, 2-bromo-4,6-difluorophenylamine, pubchem2913, acmc-1ao2h, 2-bromo4,6-difluoroaniline
PubChem CID 136285
Nombre IUPAC 2-bromo-4,6-difluoroanilina
SMILES NC1=C(F)C=C(F)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,6-difluoroaniline
Punto de fusión 38°C to 42°C
Olor Weak, characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 2718139
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.01
Porcentaje de pureza 98%