Learn More
2-Bromo-4,6-dicloroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468357 25 g 25 g
11478357 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18436.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 697-86-9 | C6H4BrCl2N | 240.909 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697-86-9
Fórmula molecular C6H4BrCl2N
Peso molecular (g/mol) 240.909
Número MDL MFCD00040936
Clave InChI DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pubchem3605, acmc-209ob3, 6-bromo-2,4-dichloroaniline, 2,4-dichloro-6-bromoaniline, 2-bromo-4,6-dichloro-aniline, 6-bromo-2,4-dichlorophenylamine, benzenamine,2-bromo-4,6-dichloro, 2-bromo-4,6-dichloroaniline, 2-bromanyl-4,6-bis chloranyl aniline
PubChem CID 2756901
Nombre IUPAC 2-bromo-4,6-dicloroanilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2089686
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.92
Porcentaje de pureza ≥98%