Learn More
2-Bromo-4,6-di-terc-butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450733 100 g 100 g
11440733 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13218.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20834-61-1 | C14H21BrO | 285.225 g/mol
It is used in pharmaceutical intermediates and as medicine. When 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol was treated with potassium ferricyanide in benzene 1,4-dihydro-4-bromo-2,4,6,8-tetra-tert-butyl-1-oxodibenzofuran was yielded with a small amount of 2,4,6,8-tetra-tert-butyldibenzofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en intermediarios armacéuticos y como medicamento. Cuando se trató el 2-bromo-4,6-di-terc-butilfenol con ferricianuro potásico en benceno, se produjo 1,4-dihidro-4-bromo-2,4,6,8-tetra-terc-butil-1-oxodibenzofurano con una pequeña cantidad de 2,4,6,8-tetra-terc-butildibenzofurano.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20834-61-1
Fórmula molecular C14H21BrO
Peso molecular (g/mol) 285.225
Número MDL MFCD00051597
Clave InChI DIWZVAHZEOFSLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4,6-di-t-butylphenol, 2,4-di-tert-butyl-6-bromophenol, phenol, 2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, phenol,2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, acmc-1crlp, 4,6-di-t-butyl-2-bromophenol, 6-bromo-2,4-di-t-butylphenol, 2-bromo4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4, 6-di-tert-butylphenol
PubChem CID 519822
Nombre IUPAC 2-bromo-4,6-diterc-butilfenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Punto de fusión 55°C to 59°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2100150
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.23
Porcentaje de pureza 97%