Learn More
Ácido 2-bromo-4,5-dimetoxicinámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11462888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462888 100 g 100 g
11442888 5 g 5 g
11452888 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16862.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151539-52-5
Fórmula molecular C11H11BrO4
Peso molecular (g/mol) 287.109
Número MDL MFCD00017614
Clave InChI MSJCWIFRXCLULX-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 2-bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid, 6-bromo-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 735828
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=CC(=O)O)Br)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Punto de fusión 253°C to 256°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3142451
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.12
Porcentaje de pureza 97%